Wichtige Dokumente
8.18601
Sigma-Aldrich
Dinatriumsuccinat
anhydrous for synthesis
Synonym(e):
Dinatriumsuccinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4Na2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
205-778-7
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
pH-Wert
7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 96,0 %
Trocknungsverlust: ≤ 3,0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable