Wichtige Dokumente
8.18533
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol monomethyl ether
(mixture of isomeres) for synthesis
Synonym(e):
Dipropylene glycol monomethyl ether, DPM, Methoxypropoxypropanol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)C3H6OC3H6(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
252-104-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.75 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
205 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
9500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.1-14 % (v/v)
pH-Wert
6-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-50 °C
Übergangstemp.
flash point 79 °C
Dichte
0.95 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt an Isomeren (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup