Wichtige Dokumente
8.18414
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
for synthesis
Synonym(e):
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
About This Item
Lineare Formel:
((CH3)2SiH)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
221-906-4
Dampfdruck
250 hPa ( 20 °C)
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
240 °C
Expl.-Gr.
0.8-62.9 % (v/v)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
70-71 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C
Übergangstemp.
flash point -26 °C
Dichte
0.76 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H12OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
InChIKey
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.757 - 0.759
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
-9.99 °C - closed cup