Wichtige Dokumente
8.18194
Sigma-Aldrich
Natriummethylat
(30% solution in methanol) for synthesis
Synonym(e):
Sodium methoxide
About This Item
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
34 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
420 °C (Methanol)
Expl.-Gr.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
pH-Wert
11 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
92 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
2-6 °C
Übergangstemp.
flash point 33 °C
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
  • Approach to synthesis and study of pharmacological effects of new 1, 3, 5-triazine derivatives: In dieser Forschungsarbeit wird Natriummethylat in Methanolmedium zur Synthese neuer Triazinderivate verwendet, unter Vorhersage ihrer pharmakologischen Wirkungen mithilfe der GUSAR-Software (Levshukova et al., 2024).
  • Exothermic barrier-free carboxylation of alkali methylates: Untersucht die Wechselwirkung von Natriummethylat mit CO2 zur Synthese von Dialkylcarbonaten und stellt eine Methode mit hoher Ausbeute vor, die durch molekulare Dynamik rationalisiert wurde (Chaban, 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 28,5–31,5 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,968-0,972
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
91.4 °F
Flammpunkt (°C)
33 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)