8.16013
Glycin
for synthesis
Synonym(e):
Gly, Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
Form
solid
Wirksamkeit
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
Methode(n)
inhibition assay: suitable
pH-Wert
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.161 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
920 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable