8.15008
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonym(e):
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
535 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
≥25 wt. %
Methode(n)
NMR: suitable
bp
36 °C
Dichte
1.056 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Gew.%): ≥ 26 %
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2