Wichtige Dokumente
8.14891
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthoxy)-ethanol
≥98% (GC)
Synonym(e):
2-(2-Hydroxyethoxy)naphthalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
202-228-8
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
solid
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H12O2/c13-7-8-14-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2
InChIKey
BQPBZDSDFCDSAO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 74 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 77 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable