Wichtige Dokumente
8.14859
Sigma-Aldrich
N-Phenylmorpholine
for synthesis
Synonym(e):
N-Phenylmorpholine, Morpholinobenzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-164-0
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
410 °C
Wirksamkeit
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
260 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C
Übergangstemp.
flash point 124 °C
Dichte
1.053 g/cm3 at 60 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N2(CCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
InChIKey
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 50 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 54 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup