Wichtige Dokumente
8.14578
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenediol
for synthesis
Synonym(e):
2,3-Dihydroxynaphthalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
202-156-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.8 hPa ( 149 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>330 °C
Wirksamkeit
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
161-164 °C
Übergangstemp.
flash point 175 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
InChIKey
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 161 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 164 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
347.0 °F
Flammpunkt (°C)
175 °C