Wichtige Dokumente
8.14439
Sigma-Aldrich
2-Propylvaleric acid
for synthesis
Synonym(e):
Dipropylessigsäure, Valproinsäure, 2-Propylpentansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-777-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1 % (v/v)
bp
220 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 111 °C
Dichte
0.905 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
231.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111 °C - closed cup