Wichtige Dokumente
8.14363
Sigma-Aldrich
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
287-089-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
>250 °C (Dust)
pH-Wert
5-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
73 °C
Übergangstemp.
flash point >100 °C
Löslichkeit
250 g/L
Schüttdichte
350 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 73 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C