8.14337
3-Methoxy-3-Methylbutanol
Technipur®, for synthesis
Synonym(e):
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.66 hPa ( 25 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
<-50 °C
Dichte
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol