Wichtige Dokumente
8.14138
Sigma-Aldrich
3-Nitropropanol
for synthesis
Synonym(e):
3-Nitropropanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
246-716-9
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Wirksamkeit
77 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/43 hPa
Dichte
1.21 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,1-3H2
InChIKey
YISPKQZWSIMXMX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.208 - 1.212
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable