Alle Fotos(1)
Key Documents
8.14109
Sigma-Aldrich
Tributyltin hydride (stabilized)
for synthesis
Synonym(e):
Tributyltin hydride (stabilized), Tributylstannane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H28Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
211-704-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>250 °C
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
112-114 °C/11 hPa
Übergangstemp.
flash point 109 °C
Dichte
1.10 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/3C4H9.Sn/c3*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.100 - 1.102
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)