81065N
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade
≥98%, USA origin, microbiological culture: suitable
Synonym(e):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, pack of 10 g
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
apparent mol wt 66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pack of 10 g
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Verunreinigungen
0-5% Moisture (Karl Fischer)
Verlust
≤5%
pH-Bereich
6.8-7.2
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0.0-12.0 mg/g
Kationenspuren
Na: 0.0-10.0 mg/g
Fremdaktivität
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3