Wichtige Dokumente
81003N
Sigma-Aldrich
Probumin® Rinderserumalbumin, Universalqualität
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Synonym(e):
Probumin® Rinderserumalbumin, Universalqualität, Albumin, BSA, BSA, Albumin, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V, Fraktion V, Rinderserum, Rinderserumalbumin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41141801
eCl@ss:
32011401
NACRES:
NA.25
Produktbezeichnung
Probumin® Rinderserumalbumin, Universalqualität, pkg of 10 g
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
apparent mol wt 66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pkg of 10 g
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Verlust
≤5%
pH-Bereich
5.0-5.4
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Kationenspuren
Na: 0.0-5.0 mg/g
Fremdaktivität
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Allgemeine Beschreibung
Dieses BSA-Pulver wird unter Verwendung von Caprylsäure als Albuminstabilisator in einem proprietären Hitzeschockfraktionierungsprozess hergestellt. Eine hochgradig konsistente und verbreitet eingesetzte Qualität von BSA-Pulver für ein breites Spektrum von Immunassays, Zellkultur- und Mikrobenfermentationsanwendungen. Dieses BSA weist einen geringen Natrium- und Chloridgehalt sowie einen hohen Monomergehalt auf. Die Reinheitsspezifikation ist >= 98 %; die typische Reinheit beträgt 100 %.
Rechtliche Hinweise
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Probumin® BSA-Qualitäten werden anhand ihrer Herstellungsverfahren unterschieden. Benennungen wie ‘Diagnostische Qualität’ oder ‘Impfstoffqualität’ in Produktbezeichnungen zeigen lediglich an, dass diese Produkte oft von Kunden in diesen Anwendungen eingesetzt werden. Wir haben nicht jedes einzelne Produkt in jeder erdenklichen Anwendung qualifiziert. Die Anwender sollten Probumin® BSA-Qualitäten unter Anwendung der spezifischen Reagenzien, Bedingungen und Beschränkungen ihres Assays qualifizieren.
Nur zur Weiterverarbeitung. Nicht für den menschlichen Verzehr oder als Futtermittel zu verwenden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3