Wichtige Dokumente
8.08305
Sigma-Aldrich
Titanyl acetylacetonate
for synthesis
Synonym(e):
Titanyl acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)titanium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) oxide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O5Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.08
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
237-861-9
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
200 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;
InChIKey
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Ti): ≥ 95.0 %
Trocknungsverlust: ≤ 1.5 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable