Alle Fotos(1)
Key Documents
8.07466
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Synonym(e):
Picolinaldoxim
About This Item
Lineare Formel:
2-(CH=NOH)C5H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
UNSPSC-Code:
12352126
EG-Index-Nummer:
212-849-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
crystals
Wirksamkeit
388 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
7 (20 °C, 13 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C
Löslichkeit
15 g/L
Schüttdichte
400‑500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,7H/b6-5+
InChIKey
VRGKDCRTYBCJTA-AATRIKPKSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 110 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 112 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3