Wichtige Dokumente
8.06866
Sigma-Aldrich
1-Nonanol
for synthesis
Synonym(e):
1-Nonanol, Nonylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
205-583-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.7 Pa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
237 °C
Wirksamkeit
3560 mg/kg LD50, oral (Rat)
2960 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.80-6.10 % (v/v)
Kinematische Viskosität
12.97 cSt(20 °C)
bp
212.1 °C/1018 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-7 °C
Übergangstemp.
flash point 98.75 °C
Dichte
0.83 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,827 - 0,828
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup