Merck
8.06373
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid
fine granular for synthesis
Synonym(e):
Natriumborhydrid, Natriumtetrahydridoborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H4BNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352306
EG-Index-Nummer:
241-004-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
220 °C
Wirksamkeit
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
3.02 % (v/v)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
pH-Wert
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
500 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
>360 °C (slow decomposition)
Übergangstemp.
flash point 69 °C
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
350‑500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[B-H2]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natriumborhydrid (NaBH4) ist das am häufigsten verfügbare Borhydrid und wird in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt. Es gilt als selektives Reduktionsmittel aufgrund seiner Fähigkeit zur selektiven Reduktion von Aldehyden und Ketonen zu ihren entsprechenden Alkoholen bei gleichzeitiger Anwesenheit von anderen funktionellen Gruppen wie Nitro-, Ester-, Amid-, Lacton-, Epoxid- und Nitrilgruppen. Ethanol und Methanol werden üblicherweise als Lösungsmittel in NaBH4-Reduktionsreaktionen verwendet.
Anwendung
Natriumborhydrid (feinkörnig) kann als Reduktionsmittel zur Herstellung von Folgendem verwendet werden:
  • Nullwertige Eisen-Nanopartikel auf mesoporösem Kohlenstoff (Starbon) als Trägermaterial durch In-situ-Reduktion von Fe3+-Ionen.
  • Ag-Nanopartikel auf Graphen mit AgNO3 als Vorläufer.
  • Ag-Pd/ZrO2 katalytisches System, anwendbar bei der plasmonischen Katalyse. Es kann auch als Wasserstoffquelle zur Speicherung und Erzeugung von Wasserstoff für Anwendungen mit Energieträgern dienen.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Hypochlorit): ≥ 98,0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable