Merck
8.05817
Sigma-Aldrich
Magnesium
turnings acc. to Grignard for synthesis
Synonym(e):
Magnesium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141502
EG-Index-Nummer:
231-104-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>450 °C
bp
1107 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
651 °C
Dichte
1.75 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Mg/q+2
InChIKey
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (auf Mg): ≥ 99,0 % (m)
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable