Wichtige Dokumente
8.03245
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylimidazole
for synthesis
Synonym(e):
1,2-Dimethylimidazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
217-101-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
480 °C
Wirksamkeit
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
12.6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
30-40 °C
Übergangstemp.
flash point 93 °C
Dichte
0.99 g/cm3 at 40 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 30 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 40 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F
Flammpunkt (°C)
93 °C