8.03129
Diethylenglykol-Monobutylether
for synthesis
Synonym(e):
Diethylenglykol-Monobutylether, 2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol, Butyldiglycol, Butylcarbitol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
210 °C
Wirksamkeit
5660 mg/kg LD50, oral (Rat)
4120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.7-5.9 % (v/v)
pH-Wert
7 (20 °C)
Kinematische Viskosität
6.1 cSt(20 °C)
bp
226-234 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-68 °C
Übergangstemp.
flash point 105 °C
Dichte
0.95 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Biopolymeric Anticorrosion Coatings from Cellulose Nanofibrils and Colloidal Lignin Particles: Diese Studie beschreibt die Entwicklung einer neuartigen Korrosionsschutzbeschichtung aus Biopolymeren und erörtert die Verwendung von Diethylenglykolmonobutylether als Lösungsmittel zur gleichmäßigen Verteilung von Komponenten (Dastpak et al., 2021).
- The investigation of structural and thermosensitive properties of new phosphazene derivatives bearing glycol and amino acid: In diesem Forschungsartikel werden die Eigenschaften von Phosphazenderivaten untersucht, in denen Glykolstrukturen enthalten sind. Dabei werden Methoden wie NMR- und IR-Spektroskopie beschrieben, bei denen Diethylenglykolmonobutylether als Lösungsmittel im Syntheseprozess eingesetzt werden kann (Uslu und Güvenaltın, 2010).
- Diethylene glycol mono butyl ether concentrations in room air from application of cleaner formulations to hard surfaces: In dieser Studie werden die Luftkonzentrationen von Diethylenglykolmonobutylether in Innenräumen nach dem Auftragen von Reinigungsmitteln gemessen, um seine Volatilität und die potenzielle Inhalationsexposition während des Gebrauchs zu demonstrieren (Gibson et al., 1991).
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,951 – 0,954
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,05 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup