8.03052
Dimethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Dimethylammonium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystals
Wirksamkeit
1070 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
160 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChIKey
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable