Wichtige Dokumente
8.00799
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid
for the resolution of racemates for synthesis
Synonym(e):
D-(-)-Weinsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
205-695-6
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
425 °C
mp (Schmelzpunkt)
166-169 °C
Übergangstemp.
flash point 210 °C
Dichte
1.8 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 166 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 169 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=10 in Wasser): -14.0 - -12.0 °
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3