Alle Fotos(1)
Key Documents
8.00147
Sigma-Aldrich
Acetylenedicarboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
Butindisäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
205-536-0
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
180-187 °C
Übergangstemp.
flash point 131 °C
Schüttdichte
550 kg/m3
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
131 °C