Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
72620-M
Sigma-Aldrich
NovaQUANT® Kit zur Bestimmung des Humanmitochondrien-Nukleär-Verhältnisses
qPCR format, for human DNA sample extracted from cells or tissues of interest
Synonym(e):
Human mtDNA-to-nDNA ratio kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
RT-PCR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das NovaQUANT® Kit zur Bestimmung des Humanmitochondrien-Nukleär-Verhältnisses ermöglicht den Vergleich der Konzentrationen an nukleärer DNA und mitochondrialer DNA (mtDNA) in einer menschlichen DNA-Probe.
Echtzeit-PCR bietet sich als Plattform für einen quantitative Assay zum Messen und Vergleichen der mtDNA-Kopienzahl und der nukleären DNA (nDNA)-Kopienzahl. Dieses mtDNA/nDNA-Verhältnis-Testkit im qPCR-Format wird verwendet, wenn eine geringe Menge an DNA aus den Zellen oder Geweben von Interesse extrahiert werden kann. Die in diesem Kit enthaltenen Primer wurden gründlich auf übereinstimmende Amplifikationseffizienz und Nichtamplifikation von mitchondrialen Pseudogenen geprüft und validiert.
Anwendung
Ein Assay wird unter Verwendung von vier Wells ausgeführt, wobei jedes Well individuell auf eines der vier Genziele testet. Die vom Echtzeit-Instrument erfassten Zählungen werden für die Darstellung der Konzentration jedes Gens verwendet. Das nukleäre Gen 1 wird mit dem mitochondrialen Gen 1 verglichen und das nukleäre Gen 2 wird mit dem mitochondrialen Gen 2 verglichen. Bei dieser Methode werden die Verhältnisse berechnet und können dann gemittelt werden, um die mtDNA-Kopienzahl pro Zelle aufzuzeigen.
Dieses Kit enthält einen Satz von vier optimierten PCR-Primer-Paaren, die auf zwei nukleäre und zwei mitochondriale Gene gerichtet sind.
Human-Panel
Mitochondriale Gene: ND1, ND6
Nukleäre DNA: BECN1, NEB1
Leistungsmerkmale und Vorteile
NovaQUANT Assays beschleunigen Ihre Forschung
  • Angepasste Amplifikatonseffizienz: Optimiert mitochondriale und nukleäre Primerpaare für die genaue Bestimmung der DNA-Verhältnisse (basierend auf Primerpaar-Amplifikationseffizienzen)
  • Validierte Genziele: Eliminiert den Nachweis von mitochondrialen Pseudogenen
  • Genauer Nachweis der Genexpression: Für sensitive, spezifische und lineare Quantifizierung der mitochondrialen oder nukleären Zielgene optimiertes qPCR-Protokoll
  • Hochspezifische(r) Standard(s): Validiert die Kontroll-Gesamt-DNA (wildtypisch und mitochondrial negativ)
  • Praktische Plattform: Platten mit voraliquotierten Primern für die Automatisierung Ihrer Protokolle
Komponenten
  • 2 qPCR-Platten mit voraliquotierten PCR-Primerpaaren
  • 100 ng menschliche wt DNA (1 ng/μl)
  • 100 ng menschliche rho Null DNA (1 ng/μl)
Dieses Kit enthält einen Satz von vier optimierten PCR-Primer-Paaren, die auf zwei nukleäre und zwei mitochondriale Gene gerichtet sind.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Lagerung: Bei einer Lagertemperatur von 4  C sind alle Komponenten bis zu drei Monate haltbar. Die Kontroll-DNA sollten für die Langzeitlagerung bei -20 °C aufbewahrt werden.
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany