Wichtige Dokumente
71610-M
Millipore
D-Desthiobiotin
Synonym(e):
5-Methyl-2-oxo-4-imidazolidin-hexansäure, 5-Methyl-2-oxo-4-imidazolin-capronsäure, 6-(5-methyl-2-oxo-imidazolidin-4-yl)hexansäure, Dethiobiotin
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Form
solid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
D-Desthiobiotin liefert eine sanfte Elution der Strep•Tag II-Proteine aus dem biotinbindenen Situs der Strep•Tactin-Harze. D-Desthiobiotin wird als lyophilisiertes Pulver für die Präparation eines Elutionspuffers geliefert.
Anwendung
D-Desthiobiotin wurde verwendet für die Elution rekombinanter Strep-Tag-Proteine, die an Strep-Tactin Superflow Hochkapazitätsharz gebunden sind.
Biochem./physiol. Wirkung
D-Desthiobiotin ist ein Analog von Biotin. Es ist ein schwefelfreier Metabolit und ein Biotin-Präkursor. Im Vergleich zu Biotin weist es eine geringere Bindung an Biotin-bindende Proteine auf.
Komponenten
•: 1 g: D-Desthiobiotin
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Philip A Band et al.
Protein expression and purification, 71(1), 62-73 (2010-01-05)
Work from multiple laboratories has clarified how the structural domains of botulinum neurotoxin A (BoNT/A) disable neuronal exocytosis, but important questions remain unanswered. Because BoNT/A intoxication disables its own uptake, light chain (LC) does not accumulate in neurons at detectable
James D Hirsch et al.
Analytical biochemistry, 308(2), 343-357 (2002-11-07)
The high-affinity binding of biotin to avidin, streptavidin, and related proteins has been exploited for decades. However, a disadvantage of the biotin/biotin-binding protein interaction is that it is essentially irreversible under physiological conditions. Desthiobiotin is a biotin analogue that binds