Wichtige Dokumente
71363-M
Sigma-Aldrich
pRSF-1b DNA - Novagen
About This Item
UNSPSC-Code:
41106602
NACRES:
NA.51
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Das pRSF-1b-Plasmid weist Coexpressionsfähigkeiten auf und kann Fusionsproteine mit einer N-terminalen His•Tag-Kodierungssequenz in nativem Protein nach der Aufreinigung und Spaltung exprimieren. Dieses Plasmid enthält einen aus RSF1030 (1, 2) und Kanamycin-Resistenz abgeleiteten Replikationsursprung, was die Coexpression mit vielen andern T7-basierten Expressionsvektoren von Novagen ermöglicht. Lesen Sie bitte das Technische Merkblatt TB401 für eine Beschreibung aller Möglichkeiten und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Dieses Plasmid enthält einen starken T7lac-Promoter, eine aminoterminale His•Tag-Kodiersequenz und Multiple-Cloning-Site-Regionen (MCS), die eine Generierung der Zielproteine mit nur minimaler vektorkodierter Fusion ermöglichen. Die Klonierungsstelle Pml I ermöglicht die direkte Fusion an die His•Tag-Sequenz für glatte Insertionen in einem entsprechenden Leseraster. Für Anwendungen, die eine entfernbare aminoterminale His•Tag-Sequenz erfordern, enthält die MCS eine PshA I-Klonierungsstelle (GACNNNNGTC). Die PshA I-Klonierungsstelle überlappt die Spaltungsstelle für die Enterokinase(EK)-Protease (AspAspAspAspLys). Durch das Klonen entsprechend ausgeführter Insertionen in diese Stelle wird die gesamte EK-Stelle neu aufgebaut und alle aminoterminalen, vektorkodierten Sequenzen können mittels EK-Verdauung entfernt werden. Der Rest der MCS kodiert die in vielen anderen Novagen Expressionsvektoren vorhandenen Restriktionsenzymstellen, um den Insertionstransfer zu ermöglichen. Eine optionale S•Tag-Kodierungssequenz ist am distalen Ende der MCS vorhanden und dient der Generierung eines Carboxy-terminalen Tags, das mit Aufreinigung, Nachweis und Quantifizierung (3) kompatibel ist.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
1. Som, T. and Tomizawa, J. (1982) Mol. Gen. Genet.187, 375–383.
2. Cannon, P.mol/l. and Strike, P. (1992) Plasmid27, 220–230.
3. Kim, J.S. and Raines, R.T. (1993) Protein Science2, 348–356.
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable