70625
Kompetente Tuner(DE3)pLacI-Zellen – Novagen®
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Kompetente Tuner(DE3)pLacI-Zellen – Novagen®, Tuner host strains are lacZY deletion mutants of BL21, which enable adjustable levels of protein expression throughout all cells in a culture. Contains the pLacI plasmid producing extra Lac repressor.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Es ist zu beachten, dass diese Stämme nicht für die Verwendung mit den Vektoren pET, pACYCDuet, pCDF, pRSF, pCOLADuet und pETcoco empfohlen werden.
Die Tuner-Stämme sind lacZY-Deletionsmutanten von BL21 und ermöglichen ein anpassbares Niveau der Proteinexpression in allen Zellen einer Kultur. Die lac-Permease(lacY)-Mutation ermöglicht einen einheitlichen Eintritt von IPTG in alle Zellen der Population, was zu einer konzentrationsabhängigen, homogenen Induktion führt. Durch Anpassung der IPTG-Konzentration kann die Expression von sehr niedrigen Werten bis hin zu den robusten, vollständig induzierten Werten, die üblicherweise mit pET-Vektoren verbunden sind, reguliert werden. Eine geringere Expression kann die Löslichkeit und Aktivität schwieriger Zielproteine verbessern. In Tuner(DE3)pLacI befinden sich die seltenen tRNA-Gene auf demselben Plasmid, welches das lac-Repressor-Gen trägt.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
Komponenten
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente Tuner(DE3)pLacI-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Warnhinweis
WGK
WGK 2