Merck
70181-M
Sigma-Aldrich
Kompetente NovaBlue Singles Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
Competent E. coli Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106202
Produktbezeichnung
Kompetente NovaBlue Singles Zellen – Novagen, NovaBlue Singles Competent Cells are designed for ultimate convenience and reliability in plasmid transformation.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
transformation efficiency: >1.5×108 cfu/μg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Genotyp:
endA1 hsdR17 (rK12 mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac F′[proA+B+ lacIqZΔM15::Tn10] (TetR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Die kompetenten Zellen NovaBlue Singles sind auf maximalen Anwenderkomfort und Zuverlässigkeit bei der Plasmidtransformation ausgerichtet.
Kompetente NovaBlue-Zellen sind für routinemäßige molekulare Klonierungsanwendungen bestimmt. NovaBlue ist ein K-12-Stammderivat, das eine hohe Transformationseffizienz bietet, die Plasmidstabilität fördert und Blue-/Whitescreening mit geeigneten Plasmiden ermöglicht.
Die kompetenten Zellen NovaBlue Singles sind wie die kompetenten Zellen Novagen Singles auf maximalen Anwenderkomfort und Zuverlässigkeit bei der Plasmidtransformation ausgerichtet. Die Zellen werden gezüchtet und durch ein optimiertes Verfahren chemisch kompetent gemacht. Die Zellen werden in Mengen von 50 l bereitgestellt, wodurch das Aufteilen in Aliquote und das Einfrieren/Auftauen bzw. die Verschwendung von unverbrauchten Restmengen in den Fläschchen entfällt und somit Zeit gespart und die Leistung erhöht wird. Zur Verwendung muss das Produkt lediglich aufgetaut, DNA hinzugefügt, für fünf Minuten auf Eis inkubiert, 30 Sekunden lang einer Hitzeschockbehandlung unterzogen, zwei Minuten auf Eis gelegt, SOC-Medium zugegeben und direkt (bei Selektion auf Ampicillin-Resistenz) oder nach 30-minütiger Inkubation bei 37 °C (bei Selektion auf Kanamycin-Resistenz) plattiert werden.
Komponenten
•11 oder 22Kompetente Singles-Zellen•2 oder 4 × 2 mlSOC-Medium•10 µlTest-Plasmid
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
DNA-Profil
Genotyp: endA1 hsdR17 (rK12 mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac Fʹ[proA+B+ lacIqZΔM15::Tn10] (TetR)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable