Wichtige Dokumente
69390-M
Sigma-Aldrich
Bakteriophage CE6 – Novagen
λ phage for delivery of T7 RNA polymerase
About This Item
UNSPSC-Code:
41106602
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
λ Phage für die Übertragung der T7-RNA-Polymerase
Der Bakteriophage CE6 ist ein rekombinanter Lambda-Phage, der das T7-RNA-Polymerase-Gen enthält (Studier 1986). Das Polymerase-Gen wird in das int-Gen kloniert, so dass es während der Infektion von den pL- und pI-Promotoren des Phagen transkribiert wird. λCE6 kann verwendet werden, um empfänglichen Wirtszellen, die T7-Expressionsplasmide tragen, eine Quelle für T7-RNA-Polymerase zur Verfügung zu stellen. Im Allgemeinen wird es verwendet, wenn ein Zielgen so toxisch ist, dass das Plasmid nicht in lysogenen DE3-Wirten oder in alternativen Wirten, die keine DE3-Lysogene sind, gehalten werden kann. Der Phage besitzt λcI857-Immunität und die Sam7-Mutation, die supF-Wirte für das lytische Wachstum benötigt (weder lytisches Wachstum noch eine andere Immunität sind für die Synthese der T7-RNA-Polymerase erforderlich). Sie wird als hochtitriges Lysat geliefert und enthält die Wirtsstämme LE392 (rK12 mK12+) und ED8739 (rK12 mK12) als Glycerin-Stämme. Die 10-ml-Größe reicht aus, um eine Kultur von bis zu 100 ml anzulegen.
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
Komponenten
•0,2 oder 10 mlCE6-Lysat
•0,2 mlLE392-Glycerin-Stamm
•0,2 mlED8739-Glycerin-Stamm
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Sonstige Hinweise
Studier, F.W. and Moffatt, B.A. 1986 J. Mol. Biol. 189, 113.
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable