Wichtige Dokumente
693015
Millipore
Zwittergent® 3-12-Detergens
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Synonym(e):
n-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, hplc solvents
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H37NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Aggregatnummer
55
Farbe
white
CMC
2 - 4 mM
Löslichkeit
water: 5%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChIKey
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Synthetisches zwitterionisches Detergens, das im Gegensatz zu anderen amphoteren Tensiden seinen zwitterionischen Charakter über einen breiten pH-Bereich hinweg behält. Diese Eigenschaft ist auf die Gegenwart sowohl eines stark basischen quaternären Ammoniumions als auch eines sauren Sulfonations gleicher Stärke zurückzuführen. Es wird angenommen, dass dieses ionische Gleichgewicht eine irreversible Bindung an anionische oder kationische Verbindungen verhindert.
Anwendung
  • Characterization for the Similarity Assessment between Proposed Biosimilar SB12 and Eculizumab Reference Product Using a State-of-the-Art Analytical Method.: The study characterizes the similarity between biosimilar SB12 and Eculizumab, employing Zwittergent® 3-12 Detergent for accurate protein analysis (Kim et al., 2023).
Warnhinweis
Toxizität: Korrosiv (L)
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Raper, S.E., et al. 1992. Hepatology16, 433.
Nollstadt, K.H., et al. 1989. J. Chromatogr.497, 87.
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup