Alle Fotos(1)
Key Documents
681679-M
Millipore
Eisenchelator IV, 21H7 – Calbiochem
The Iron Chelator IV, 21H7 controls the biological activity of iron-regulated enzymes. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Eisenchelator IV, 21H7 – Calbiochem, 6-Brom-Nʹ-(2-hydroxybenzyliden)-2-methylchinolin-4-carbohydrazid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14BrN3O2
Molekulargewicht:
384.23
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, light yellow
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler Salicylaldehyd-Acylhydrazon-Eisenchelator, der bei der Depletion von intrazellulärem Eisen in SW480-Dickdarmkrebszellen 20-mal effizienter ist als DFO/Desferrioxamin (Best.-Nr. 252750). Eisenchelatoren üben ihre biologischen Wirkungen aus, indem sie eisenregulierte Enzyme und Signalübertragungsereignisse beeinflussen, darunter die Aktivierung der Transkription von HIF1α (effektiv [21H7] = 10 µM in SW480- und DLD-1-Zellen) aufgrund der Hemmung des PHD(prolylhydroxylase)-vermittelten Abbaus von HIF1α sowie die Hemmung bzw. Verstärkung der mRNA-Translation von Ferritin bzw. TfRI (Transferrin-Rezeptor I) (effektiv [21H7] = 10 µM in SW480-Zellen) aufgrund der durch die Eisendepletion induzierten Bindung des eisenregulierenden Proteins IRP und der IREs (Iron Response Elements). Darüber hinaus wurde berichtet, dass eine Eisendepletion das Wachstum von Kulturen der kolorektalen Adenokarzinome DLD-1 (IC50 = 0,6 und 2,9 µM, jeweils durch 21H7 und DFO) und SW480 (IC50 = 1,0 und 3,8 µM, jeweils durch 21H7 und DFO) als Ergebnis der Blockierung des Wnt-Signalwegs (effektive Konz. = 5 µM 21H7 bzw. 100 µM DFO) hemmt.
Ein zellpermeabler Salicylaldehyd-Acylhydrazon-Eisenchelator, der bei der Depletion von intrazellulärem Eisen in SW480-Dickdarmkrebszellen 20-mal effizienter ist als DFO/Desferrioxamin (Best.-Nr. 252750). Eisenchelatoren üben ihre biologischen Wirkungen aus, indem sie eisenregulierte Enzyme und Signalübertragungsereignisse beeinflussen, darunter die Aktivierung der Transkription von HIF1α aufgrund der Hemmung des PHD(prolylhydroxylase)-vermittelten Abbaus von HIF1α sowie veränderte mRNA-Translationen aufgrund einer verstärkten Bindung des eisenregulierenden Proteins IRP und der IREs (Iron Response Elements). Darüber hinaus wurde berichtet, dass eine zelluläre Eisendepletion das Wachstum von Kulturen der kolorektalen Adenokarzinome DLD-1 (IC50 = 0,6 und 2,9 µM, jeweils durch 21H7 und DFO) und SW480 (IC50 = 1,0 und 3,8 µM, jeweils durch 21H7 und DFO) als Ergebnis der Blockierung des Wnt-Signalwegs (effektive Konz. = 5 µM 21H7 bzw. 100 µM DFO) hemmt.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Für eine vollständige Solubilisierung ist eine leichte Erwärmung (auf 45 °C) erforderlich.
Sonstige Hinweise
Song, S., et al. 2011. Cancer Res.71, 7628.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable