Wichtige Dokumente
658548
Sigma-Aldrich
InSolution AG 1478, CAS-Nr. 175178-82-2, Calbiochem
InSolution, ≥98%, inhibitor EGF receptor tyrosine kinase
Synonym(e):
InSolution AG 1478, CAS-Nr. 175178-82-2, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14ClN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
clearfaint tan
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
InChIKey
GFNNBHLJANVSQV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hochpotenter und spezifischer Inhibitor der Rezeptor-Tyrosinkinase des epidermalen Wachstumsfaktors (EGF) (IC50 = 3 nM). Für die Hemmung der Kinaseaktivität des eng verwandten HER2-Rezeptors (neu/erb-B2) (IC50 >100 µM), des Rezeptors für den aus Blutplättchen gewonnenen Wachstumsfaktor (PDGF) (IC50 >100 µM) und des p210Bcr-Abl (IC50 >50 µM) sind wesentlich höhere Konzentrationen erforderlich. Sein Hemmungsmechanismus ähnelt wahrscheinlich dem der verwandten Verbindung 4-(3-Chloranilino)chinazolin (CAQ), einem kompetitiven Hemmstoff in Bezug auf ATP.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Epidermale Wachstumsfaktor-Rezeptor-Kinase
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 3 nM gegen die epidermale Wachstumsfaktor-Rezeptor-Kinase
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 10-mM-Lösung (1 mg/317 µl) von AG 1478 (Best.-Nr. 658552) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Levitski, A., und Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Fry, D.W., et al. 1994. Science265, 1093.
Osherov, N., and Levitski, A. 1994. Eur. J. Biochem.225, 1047.
Ward, W.H., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 48, 659.
Rechtliche Hinweise
Verkauft unter Lizenz des US-Patents 5,457,105 und des europäischen Patents 0,566,266.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrea Giuliani et al.
Stem cell reviews and reports (2023-08-22)
In the adult mouse brain, the subventricular zone (SVZ) underlying the lateral ventricles harbours a population of quiescent neural stem cells, which can be activated (aNSCs) to initiate proliferation and generate a neurogenic lineage consisting of transit amplifying progenitors (TAPs)