Alle Fotos(1)
Key Documents
64245-M
Millipore
L-3,3ʹ,5-Triiodthyronin, Natriumsalz, CAS-Nr. 55-06-1, Calbiochem
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Synonym(e):
L-3,3ʹ,5-Triiodthyronin, Natriumsalz, CAS-Nr. 55-06-1, Calbiochem, T₃, Na
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11I3NO4 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
672.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChIKey
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Allgemeine Beschreibung
Stimuliert die Atmungsaktivität auf der mitochondrialer Ebene.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Stimuliert die Atmungsaktivität auf mitochondrialer Ebene
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Sonstige Hinweise
Green, N.K., et al. 1993. Clin. Sci.84, 61.
Lanni, A., et al. 1993. J. Endocrinol.136, 59.
Xu, Q., et al. 1993. Eur. J. Biochem.211, 891.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3