Merck
574625
Sigma-Aldrich
Suramin sodium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, P2Y antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Suramin, Natriumsalz, CAS-Nr. 129-46-4, Calbiochem, P2Y-Antagonist I, Purinerger Rezeptor P2Y-Antagonist I, PTP-Inhibitor VI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C51H34N6O23S6 · 6Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1429.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Suramin, Natriumsalz, CAS-Nr. 129-46-4, Calbiochem, A reversible and competitive inhibitor of protein tyrosine phosphatases.
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 9006
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(c(c1)[S](=O)(=O)O)c(ccc2[S](=O)(=O)O)\N=C(/[O-])\c3cc(c(cc3)C)\N=C(/[O-])\c4cc(ccc4)\N=C(\Nc5cc(ccc5)\C(=N\c6c(ccc(c6)\C(=N\c7c8c(c(cc7)[S](=O)(=O)O)cc(cc8[S](=O)(=O)O)[S](=O)(=O)O)\[O-])C)\[O-])
InChI
1S/C51H40N6O23S6.6Na/c1-25-9-11-29(49(60)54-37-13-15-41(83(69,70)71)35-21-33(81(63,64)65)23-43(45(35)37)85(75,76)77)19-39(25)56-47(58)27-5-3-7-31(17-27)52-51(62)53-32-8-4-6-28(18-32)48(59)57-40-20-30(12-10-26(40)2)50(61)55-38-14-16-42(84(72,73)74)36-22-34(82(66,67)68)24-44(46(36)38)86(78,79)80;;;;;;/h3-24H,1-2H3,(H,54,60)(H,55,61)(H,56,58)(H,57,59)(H2,52,53,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)(H,78,79,80);;;;;;/q;6*+1/p-6
InChIKey
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
Allgemeine Beschreibung
Ein antineoplastisches, antiangiogenes Mittel, das G-Proteine von Rezeptoren abkoppelt, indem es vermutlich ihre Interaktion mit intrazellulären Rezeptordomänen blockiert. Ein kompetitiver Inhibitor der reversen Transkriptase. Hemmt die eukaryotischen Topoisomerasen I und II. Hemmt die Ca2+-ATPase in den Membranen des sarkoplasmatischen Retikulums. Hemmt auch die Zelloberflächenbindung verschiedener Wachstumsfaktoren wie EGF, PDGF und TGF-β. Ein Hemmstoff der Phospholipase D (IC50 = 15 µM). Berichten zufolge interagiert es mit ATP-bindenden Enzymen und P2-purinergischen Rezeptoren. Ein wirksamer Hemmstoff der Angiogenese im Calmodulin-Assay, wenn er in Kombination mit angiostatischen Steroiden verabreicht wird.
Ein reversibler und wettbewerbsfähig Inhibitor von Proteintyrosinkinasen. Ein antineoplastisches, antiangiogenes Mittel, das G-Proteine von Rezeptoren abkoppelt, indem es vermutlich ihre Interaktion mit intrazellulären Rezeptordomänen blockiert. Hemmt den GDP-GTP-Austausch, den geschwindigkeitsbeschränkenden Schritt bei der Aktivierung der Gα-Untereinheiten. Ein kompetitiver Inhibitor der reversen Transkriptase. Hemmt die eukaryotischen Topoisomerasen I und II. Hemmt die Ca2+-ATPase in den Membranen des sarkoplasmatischen Retikulums. Hemmt auch die Zelloberflächenbindung verschiedener Wachstumsfaktoren, einschließlich EGF, PDGF und TGF-β. Ein Hemmstoff der Phospholipase D (IC50 = 15 µM). Berichten zufolge interagiert es mit ATP-bindenden Enzymen und P2-purinergischen Rezeptoren. Ein wirksamer Inhibitor der Angiogenese im Calmodulin-Assay, wenn er in Kombination mit angiostatischen Steroiden verabreicht wird.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Protein-Tyrosin-Phosphatasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 15 µM gegen Phospholipase D
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Meyers, M.O., et al. 2000. J. Surg. Res. 91, 130.
Hohenegger, M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 346.
Waldhoer, M., et al. 1998. Mol. Pharmacol. 53, 808.
Zhang, Y.L., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 12281.
Hohenegger, M., et al. 1996. Mol. Pharmacol. 50, 1443.
Emmick, J.J., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 269, 717.
Denhertog, A., et al. 1992. J. Physiol.454, 591.
Nakajima, M., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 9661.
Wilks, J.W., et al. 1991. Int. J. Radiat. Biol.60, 73.
Huang, R.C., et al. 1990. Mol. Pharmacol.37, 304.
Kopp, R. und Pfeiffer, A. 1990. Cancer Res.50, 6490.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable