573114
SMCC
Synonym(e):
SMCC, Succinimidyl-trans-4-(N-Maleimidylmethyl)cyclohexan-1-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
DMF: 10 mg/mL
acetonitrile: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
InChIKey
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Nashat, A.H., et al. 1998. Biotechnol. Bioeng.60, 137.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable