569399-M
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
Diacylglycerol derivative.
Synonym(e):
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clear
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C41H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39(37-42)38-45-40(43)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-/t39-/m0/s1
InChIKey
NSXLMTYRMFVYNT-IUJDHQGTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Protein kinase C
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Go, M., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.144, 598.
WGK
WGK 3