567732
Sphingosin-Kinase 1-Inhibitor, SKI-178, Calbiochem
Synonym(e):
Sphingosin-Kinase 1-Inhibitor, SKI-178, Calbiochem
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22N4O4
Molekulargewicht:
394.42
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Empfohlene Produkte
Assay
≥92% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Pyrazolocarbohydrazid-Verbindung, die als potenter, reversibler, Sphingosin-kompetitiver und ATP-nicht-kompetitiver Inhibitor der Sphingosin-Kinase 1 (SphK1)-Aktivität mit ausgezeichneter Selektivität gegenüber SphK2 wirkt (Ki = 1,33 bzw. >>25 µM). Unterdrückt nachweislich die Produktion von Sphingosin-1-Phosphat (S1P) in A549-Zellen und induziert effizient die Apoptose in verschiedenen Tumorzellen (IC50 im Bereich von 0,1–1,8 µM).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Hengst, J.A., et al. 2010. .Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 7498
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable