Wichtige Dokumente
567565
Sigma-Aldrich
Natrium Stibogluconat, CAS-Nr. 16037-91-5, Calbiochem
A pentavalent antimony compound that irreversibly inhibits protein tyrosine phosphatase (PTPase) activity, including Src homology PTPase-1 (SHP-1) (99% inhibition at ~11 µM) by forming a stable complex.
Synonym(e):
Natrium Stibogluconat, CAS-Nr. 16037-91-5, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17O17Sb2 · 3Na · 9H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
907.88
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥90% dry basis (≥30% Sb content, titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/2C6H10O7.3Na.9H2O.3O.2Sb/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;;;;;;;;;;;;;;;;/h2*2-5,7-8,10H,1H2,(H,12,13);;;;9*1H2;;;;;/q2*-2;3*+1;;;;;;;;;;;;;2*+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m11................./s1
InChIKey
CUEDNFKBTFCOSV-UZVLBLASSA-L
Allgemeine Beschreibung
Eine fünfwertige Antimonverbindung, die die Aktivität von Protein-Tyrosin-Phosphatasen (PTPasen), einschließlich der Src-Homologie-PTPase-1 (SHP-1), irreversibel hemmt (99%ige Hemmung bei ~11 µM), indem sie einen stabilen Komplex bildet. In höheren Konzentrationen (~110 µM) hemmt es die Aktivitäten von SHP-2 und PTP1B.
Eine fünfwertige Antimonverbindung, die einen stabilen Komplex mit Src-Homologie-Protein-Tyrosin-Phosphatase (SHP-1) bildet und diese irreversibel hemmt (99%ige Hemmung bei 11 µM). Hemmt auch SHP-2 und PTP1B in einer ~10-fach höheren Konzentration (~110 µM). Hemmt nicht die duale Spezifität der Protein-Tyrosin-Phosphatase (PTPase) oder die Mitogen-aktivierte Protein-Kinase-Phosphatase-1 (MKP-1). Es wird berichtet, dass es die allgemeine Protein-Tyrosin-Phosphorylierung induziert und die IL-3-induzierte Protein-Tyrosin-Phosphorylierung von Jak2 und Stat5 in Baf3-Zellen verstärkt. Es wird auch berichtet, dass es die IL-3-induzierte Proliferation in Baf3-Zellen (ECmax = 44 µM) und die GM-CSF-induzierte Proliferation in TF-1-Zellen (ECmax = 55 µM) steigert. Weist anti-Leishmaniose auf.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
PTPase-Aktivität, einschließlich Src-Homologie-PTPase-1 (SHP-1)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: ~11 µM bewirkt eine 99%ige Hemmung der Aktivität der Protein-Tyrosin-Phosphatase (PTPase), einschließlich der Src-Homologie-PTPase-1 (SHP-1)
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Ein Erhitzen auf 75 °C unter ständigem Rühren oder ein ständiges Rühren über Nacht bei Raumtemperatur kann für eine vollständige Solubilisierung erforderlich sein.
Rekonstituierung
In Lösung instabil; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Sonstige Hinweise
Wortmann, G., et al. 2002. Clin. Infect. Dis.35, 261.
Pathak, M.K. und Yi, T. 2001. J. Immunol.167, 3391.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ben-Long Liu et al.
JCI insight, 5(20) (2020-09-23)
Recently programmed death-ligand 1 (PD-L1) receptor PD-1 was found in dorsal root ganglion (DRG) neurons, and PD-L1 activates PD-1 to inhibit inflammatory and neuropathic pain by modulating neuronal excitability. However, the downstream signaling of PD-1 in sensory neurons remains unclear.