Merck
567440
Millipore
Natriumchlorid
ACS Reagent Grade.
Synonym(e):
NaCl, Halit
About This Item
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Assay:
≥99% (titration)
Qualität:
ACS reagent
Form:
solid
Löslichkeit:
water: soluble
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble material
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
ACS-Reagenzqualität.
ACS-Reagenzqualität. Der optimale pH-Wert beträgt 5,0–9,0.
Anwendung
  • Enhanced versus standard hydration in acute ischaemic stroke: REVIVE - a randomized clinical trial.: This clinical trial investigates the efficacy of sodium chloride in enhanced hydration protocols for patients with acute ischemic stroke, aiming to improve clinical outcomes. (Lin et al., 2024).
  • A Coalescing Filter for Liquid-Liquid Separation and Multistage Extraction in Continuous-Flow Chemistry.: Sodium chloride is utilized in developing a coalescing filter for efficient liquid-liquid separation and extraction processes in continuous-flow chemistry. (Daglish et al., 2024).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (20 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Jahre haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable