Merck
557550
Sigma-Aldrich
Ro106-9920
A cell-permeable tetrazolopyridazine-phenylsulfoxide compound that displays anti-inflammatory properties.
Synonym(e):
Ro106-9920
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.26
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
InChI
1S/C10H7N5OS/c16-17(8-4-2-1-3-5-8)10-7-6-9-11-13-14-15(9)12-10/h1-7H
InChIKey
JFSXSNSCPNFCDM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Tetrazolpyridazin-Phenylsulfoxid-Verbindung, die entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Wirkt als hochselektiver, irreversibler Inhibitor der Iκ;Bα;EE-Ubiquitinierung (IC50 = 2.3 µ;M). Blockiert die NF-κ;B-abhängige Zytokinexpression in menschlichen PBMN (IC50’;s = ~700 nM für die Hemmung von TNF-α;, IL-1β; und IL-6) und in Ratten. Hemmt keine SCFβ;TRCP(Iκ;Bα;-Ubiquitinligase)-vermittelte β;-Catenin-Ubiquitinierung in Jurkat-Zellen. Bei 10 µ;M-Konzentrationen werden auch die Aktivitäten der 5-Lipoxygenase (zu 89 %) und EGFR-Kinase (zu 63 %) gehemmt.
Eine zellpermeable Tetrazolpyridazin-Phenylsulfoxid-Verbindung, die entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Wirkt als hochselektiver, irreversibler Inhibitor der Iκ;Bα;EE-Ubiquitinierung (IC50 = 2.3 µ;M). Laut Berichten wird auch der Abbau von Iκ;Bα;EE in MM6-Zellen verhindert (vollständige Inhibition bei ~3-5 µ;M). Blockiert nachweislich die NF-κ;B-abhängige Zytokinexpression in menschlichen mononukleären Zellen des peripheren Bluts (PBMN) (IC50 = 600-700 nM für die Hemmung von TNF-α;, IL-1β; und IL-6). Verringert nachweislich den zirkulierenden TNFα;-Spiegel in LPS-behandelten Ratten. Hemmt auch die 5-Lipoxygenase (89 % Hemmung) und die EGFR-Kinase (63 % Hemmung) bei höheren Konzentrationen (10 µ;M).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Iκ;Bα;EE-Ubiquitinierung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2,3 µ;M gegen Iκ;Bα;EE-Ubiquitinierung
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Stammlösungen sind bei -70 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Swinney, D.C., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 23573.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable