Alle Fotos(1)
Key Documents
553325
Sigma-Aldrich
Ras, Human, rekombinant, Wildtyp, E. coli
Synonym(e):
rH-Ras, WT
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Die rekombinante humane wildtypische Form dieses Enzyms wird in E. coli exprimiert. Geeignet als Substrat für die Farnesyltransferase.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 45 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl₂;, 1 mM DTT, 50 % Glycerin, pH 8,0.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Marshall, M.S. 1995. FASEB J.9, 1311.
James, G.L., et al. 1993. Science260, 1937.
Reiss, Y., et al. 1990. Cell62, 81.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable