Alle Fotos(1)
Key Documents
553215
Sigma-Aldrich
RAPIDstain-Reagens
An ultrasensitive Coomassie-based reagent for staining polyacrylamide gels.
About This Item
UNSPSC-Code:
12171500
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
assay range
sensitivity: 4-8 ng
(BSA)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Ein extrem empfindliches Coomassie-basiertes Reaganz für die Färbung von Polyacrylamidgel. Kein Misch- oder Präparationsschritt, kein Fixierungsschritt und keine Entfärbung erforderlich. Das RAPIDstain Reagenz färbt nur Protein innerhalb von 5 - 10 Minuten und hinterlässt einen kristallklaren Hintergrund mit hoher Auflösung. Enthält die folgenden Bestandteile:
•; RAPIDstain 1 x 1 Liter reicht für 20 Mini-Gels (8 x 10 cm) oder 10 größere Gels (12 x 15 cm)
Ein extrem empfindliches Coomassie-basiertes Reaganz für die Färbung von Polyacrylamidgel. Kein Misch- oder Präparationsschritt, kein Fixierungsschritt und keine Entfärbung erforderlich. Das RAPIDstain Reagenz färbt nur Protein innerhalb von 5 - 10 Minuten und hinterlässt einen kristallklaren Hintergrund mit hoher Auflösung. Hinweis: 1 Liter reicht für 20 Mini-Gels oder 10 Standard-Gels (16 x 18 cm).
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.