539514
Proteinphosphatase, Lambda, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
Protein Phosphatase, Lambda
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Beschreibung
Activity (>= 400,000 units/mL)
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Fremdaktivität
Protease, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Die von dem Bakteriophagen λ codierte Proteinphosphatase (λPP) gehört zu einer Familie von Ser/Thr-Phosphatasen (Ser/Thr-PPasen), der auch die eukaryotischen Proteinphosphatasen 1 (PP1), 2A (PP2A) und 2B (Calcineurin) angehören.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Gordon, J.A. 1991. Methods Enzymol.201, 477.
Cohen, P.T.W. and Cohen, P. 1989. Biochem. J.260, 931.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable