5.30151
ATGL Inhibitor, Atglistatin
Synonym(e):
ATGL Inhibitor, Atglistatin, 3-(4ʹ-(Dimethylamino)biphenyl-3-yl)-1,1-dimethylurea, Adipose Triglyceride Lipase Inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
700 nM IC50
355 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C)(C)c1ccc(cc1)c2cc(ccc2)NC(=O)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3O/c1-19(2)16-10-8-13(9-11-16)14-6-5-7-15(12-14)18-17(21)20(3)4/h5-12H,1-4H3,(H,18,21)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
ATGL
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable