Wichtige Dokumente
529579
Sigma-Aldrich
PP1-Analogon
Synonym(e):
PP1-Analogon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.39
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C19H19N5/c1-19(2,3)24-18-15(17(20)21-11-22-18)16(23-24)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22)
InChIKey
XSHQBIXMLULFEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, reversibler, mit ATP konkurrierender und zellpermeabler Inhibitor von Tyrosinkinasen der Src-Familie, der für die I338G-Mutation von v-Src (IC50 = 1,5 nM) im Vergleich zu v-Src des Wildtyps (IC50 = 1,0 µ;M) >; 800-mal selektiver ist. Hemmt ebenfalls Wildtyp-Fyn (IC50 = 600 nM). Auch im InSolution Format erhältlich (Katalog-Nr. 529605<;/A>;).
Ein potenter, reversibler, mit ATP konkurrierender, zellpermeabler und selektiver Inhibitor von Tyrosinkinasen der Src-Familie, der für die I338G-Mutation von v-Src (IC50 = 1,5 nM) im Vergleich zu v-Src des Wildtyps (IC50 = 1 µ;M) >; 800-mal selektiver ist. Hemmt ebenfalls Wildtyp-Fyn (IC50 = 600 nM). Auch im InSolution Format erhältlich (Katalog-Nr. 529605).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
v-Src mit Mutation in I338G
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 1,5 nM gegen v-Src mit Mutation in I338G; 1,0 µ;M gegen v-Src des Wildtyps; 600 nM gegen Wildtyp-Fyn
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Bishop, A.C., et al. 2000. Nature407, 395.
Bishop, A.C., et al. 1999 J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Rechtliche Hinweise
In den Vereinigten Staaten nicht zum Verkauf erhältlich.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable