Merck
529543
Millipore
Kaliumacetat, molekularbiologische Qualität
Synonym(e):
Kaliumacetat, molekularbiologische Qualität
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3KO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 7605
Assay
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.0004%
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable