526526
PIM3 Kinase Inhibitor VII, M-110
Synonym(e):
PIM3 Kinase Inhibitor VII, M-110, Nʹ-(1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)propylidene)-2-((3-morpholinopropyl)amino)isonicotinohydrazide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable